Learn More
Ethyl 4-Quinazolone-2-carboxylate, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30968221
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30968221 100 g
30952412 25 g
30954215 1 g
30956343 5 g
30951159 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30968221 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD12953100g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 4-Quinazolone-2-carboxylate
CAS 29113-33-5
Formule moléculaire C11H10N2O3
Numéro MDL MFCD00051583
Quantité 100 g
SMILES O=C(C(N1)=NC2=C(C=CC=C2)C1=O)OCC
Poids moléculaire (g/mol) 218.21
Pourcentage de pureté 98%