Learn More
Éthyl 4-(trifluorométhyl)benzoate, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 15418939
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantité:
1 g
Packungsgröße:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Quantité Packungsgröße
15418939 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 15418939 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11139.03
 Article restreint
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Ethyl 4-(trifluoromethyl)benzoate
CAS 583-02-8
Point d’ébullition 78°C to 80°C (5 mmHg)
Formule moléculaire C10H9F3O2
Indice de réfraction 1.447
Numéro MDL MFCD00013563
Quantité 1 g
Beilstein 1968247
Synonyme ethyl 4-trifluoromethyl benzoate, 4-trifluoromethyl benzoic acid ethyl ester, 4-trifluoromethylbenzoic acid, ethyl ester, pubchem16913, acmc-1cs5c, ethyl-p-trifluoromethylbenzoate, ethyl-4-trifluoromethyl benzoate, 4-trifluoromethylbenzoic acid ethyl ester
Clé InChI ZQDADDSPMCHZPX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Nom IUPAC Éthyl4-(trifluorométhyl)benzoate
Poids moléculaire (g/mol) 218.175
CID PubChem 521827
Poids de la formule 218.18
Pourcentage de pureté 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen