Learn More
Éthyl 4-(trifluorométhyl)phénylacétate,95 %, Thermo Scientific™
Code produit 15481139
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15481139 250 mg 250mg
15461139 1 g 1g
15471139 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15481139 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64099.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 721-63-1
Formule moléculaire C11H11F3O2
Poids moléculaire (g/mol) 232.20
Numéro MDL MFCD07779351
Clé InChI BDVKGYOFECBKDX-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 14134124
Nom IUPAC Éthyl 2-[4-(trifluorométhyl)phényl]acétate
SMILES CCOC(=O)CC1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 4-(trifluoromethyl)phenylacetate
Couleur Incolore
Quantité 250 mg
Synonyme ethyl 2-4-trifluoromethyl phenyl acetate, ethyl 4-trifluoromethyl phenylacetate, 4-trifluoromethyl benzeneacetic acid ethyl ester, 4-trifluoromethyl-phenyl-acetic acid ethyl ester, benzeneacetic acid, 4-trifluoromethyl-, ethyl ester, ethyl4-trifluoromethyl phenylacetate, ethyl 4-trifluoromethylphenylacetate, ethyl 4-trifluoromethyl-phenyl acetate, ethyl 4-trifluoromethyl phenyl acetate
Poids de la formule 232.2
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide