Learn More
4-(trifluorométhyl)pyrimidine-5-carboxylate d’éthyle, Thermo Scientific™
Code produit 10301420
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10301420 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10301420 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MAY00181DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Specifications
Nom chimique ou matériau Ethyl 4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
CAS 187035-81-0
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C8H7F3N2O2
Quantité 1 g
Synonyme ethyl 4-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylate, 4-trifluoromethylpyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, ethyl-4-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylate
Clé InChI MXCQFZJBUCRYHU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1=CN=CN=C1C(F)(F)F
Nom IUPAC éthyl 4-(trifluorométhyl)pyrimidine-5-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 220.151
CID PubChem 22744070
Poids de la formule 220.15
Pourcentage de pureté 95%