Learn More
5-(1,3-dioxoisoindolin-2-yl)-2-oxopentanoate d'éthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl 5-(1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)-2-oxopentanoate |
| CAS | 2384261-00-9 |
| Formule moléculaire | C15H15NO5 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | Ethyl 1,3-dihydro-α,1,3-trioxo-2H-isoindole-2-pentanoate |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H15NO5/c1-2-21-15(20)12(17)8-5-9-16-13(18)10-6-3-4-7-11(10)14(16)19/h3-4,6-7H,2,5,8-9H2,1H3 |
| SMILES | O=C1N(CCCC(C(OCC)=O)=O)C(C2=CC=CC=C21)=O |
| Nom IUPAC | 5-(1,3-dioxoisoindoline-2-yl)-2-oxopentanoate d’éthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 289.28 |
| Poids de la formule | 289.1 |