Learn More
Éthyl 5,5-diméthyl-2,4-dioxohexanoate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10767783
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10767783 1 g 1g
10149282 10 g 10g
10245284 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10767783 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur TL00361DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 13395-36-3
Formule moléculaire C10H16O4
Poids moléculaire (g/mol) 200.234
Clé InChI NIMKIMUBJFWPTD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl trimethylacetopyruvate, hexanoic acid, 5,5-dimethyl-2,4-dioxo-, ethyl ester, 5,5-dimethyl-2,4-dioxo-hexanoic acid ethyl ester, 5,5-dimethyl-2,4-dioxohexanoic acid ethyl ester, ethyl pivaloylpyruvate, pivaloylpyruvic acid ethyl ester, 3-pivaloylpyruvic acid ethyl ester, ethyl5,5-dimethyl-2,4-dioxohexanoate, trimethylacetopyruvic acid ethyl ester, ethyl 5,5-dimethyl-2,4-dioxo-hexanoate
CID PubChem 83403
Nom IUPAC éthyl 5,5-diméthyl-2,4-dioxohexanoate
SMILES CCOC(=O)C(=O)CC(=O)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 5, 5-dimethyl-2, 4-dioxohexanoate
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 1 g
Poids de la formule 200.23
Pourcentage de pureté 97%