Learn More
éthyle5,6,7,8-tétrahydroimidazo[1,2-a]pyrazine-2-chlorhydrate de carboxylate 0,5hydrate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10216613
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10216613 1 g -
10532754 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10216613 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC53973DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 623564-18-1
Formule moléculaire C9H15Cl2N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 268.14
Numéro MDL MFCD17015229
Clé InChI UVYMXIAFTVXRIT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 5h,6h,7h,8h-imidazo 1,2-a pyrazine-2-carboxylate dihydrochloride, ethyl 5,6,7,8-tetrahydroimidazo 1,2-a pyrazine-2-carboxylate-hydrogen chloride 1/2, ethyl 5,6,7,8-tetrahydroimidazo 1,2-a pyrazine-2-carboxylate dihydrochloride 0.5 hydrate
CID PubChem 24229538
Nom IUPAC 5,6,7,8-tétrahydroimidazo[1,2-a]pyrazine-2-carboxylate d’éthyle ; Dichlorhydrate
SMILES Cl.Cl.CCOC(=O)C1=CN2CCNCC2=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrazine-2-carboxylate dihydrochloride 0.5 hydrate
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 277.15
Pourcentage de pureté 97%