Learn More
5-Amino-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylate d’éthyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Description
Ethyl 5-amino-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylate is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Éthyl 5-amino-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylate : utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
Éthyl 5-amino-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylate : utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl 5-amino-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylate |
| Point de fusion | 123°C to 125°C |
| Quantité | 250 mg |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
| Poids de la formule | 173.19 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |