Learn More
5-amino-1-benzofuran-2-carboxylate d'éthyle, TRC
Code produit 30375051
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30375051 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30375051 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE8991651G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 5-amino-1-benzofuran-2-carboxylate
CAS 174775-48-5
Formule moléculaire C11H11NO3
Quantité 1 g
Synonyme 5-Aminobenzofuran-2-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 5-aminobenzofuran-2-carboxylate
Formule InChI InChI=1S/C11H11NO3/c1-2-14-11(13)10-6-7-5-8(12)3-4-9(7)15-10/h3-6H,2,12H2,1H3
SMILES CCOC(=O)c1oc2ccc(N)cc2c1
Poids moléculaire (g/mol) 205.21
Poids de la formule 205.0739