Learn More
Ethyl 5-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11404553
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11404553 100 g 100g
11484543 5 g 5g
11494543 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11404553 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11534.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 31037-02-2 | C7H11N3O2 | 169.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 31037-02-2
Formule moléculaire C7H11N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 169.18
Numéro MDL MFCD00051652
Clé InChI MEUSJJFWVKBUFP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 5-amino-1-methyl-1h-pyrazole-4-carboxylate, 5-amino-1-methyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl5-amino-1-methylpyrazole-4-carboxylate, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 5-amino-1-methyl-, ethyl ester, 5-amino-1-methylpyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 5-amino-1-methyl-4-pyrazolecarboxylate, ethyl 5-amino-1-methyl-pyrazole-4-carboxylate, acmc-1agpk, maybridge1_003833, ethyl-5-amino-1-methyl-1h-pyrazol-4-carboxylat
CID PubChem 271299
Nom IUPAC ethyl 5-amino-1-methylpyrazole-4-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=C(N)N(C)N=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 5-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Point de fusion 97°C to 102°C
Quantité 100 g
Beilstein 131200
Poids de la formule 169.18
Pourcentage de pureté 98%