Learn More
Ethyl 5-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11494543
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11494543 25 g 25g
11484543 5 g 5g
11404553 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11494543 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11534.14
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 31037-02-2 | C7H11N3O2 | 169.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 31037-02-2
Formule moléculaire C7H11N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 169.18
Numéro MDL MFCD00051652
Clé InChI MEUSJJFWVKBUFP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 5-amino-1-methyl-1h-pyrazole-4-carboxylate, 5-amino-1-methyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl5-amino-1-methylpyrazole-4-carboxylate, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 5-amino-1-methyl-, ethyl ester, 5-amino-1-methylpyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 5-amino-1-methyl-4-pyrazolecarboxylate, ethyl 5-amino-1-methyl-pyrazole-4-carboxylate, acmc-1agpk, maybridge1_003833, ethyl-5-amino-1-methyl-1h-pyrazol-4-carboxylat
CID PubChem 271299
Nom IUPAC 5-amino-1-methylpyrazole-4-carboxylate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C1=C(N)N(C)N=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 5-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Point de fusion 97°C to 102°C
Quantité 25 g
Beilstein 131200
Poids de la formule 169.18
Pourcentage de pureté 98%