Learn More
5-amino-1-méthylpyrazole-4-carboxylate d'éthyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11376865
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
100g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11376865 100 g Flacon en verre ambré 100g
10289562 10 g Flacon en verre ambré -
10299562 50 g Flacon en verre ambré 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11376865 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur EN00291FA
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 31037-02-2
Formule moléculaire C7H11N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 169.18
Numéro MDL MFCD00051652
Clé InChI MEUSJJFWVKBUFP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 5-amino-1-methyl-1h-pyrazole-4-carboxylate, 5-amino-1-methyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl5-amino-1-methylpyrazole-4-carboxylate, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 5-amino-1-methyl-, ethyl ester, 5-amino-1-methylpyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 5-amino-1-methyl-4-pyrazolecarboxylate, ethyl 5-amino-1-methyl-pyrazole-4-carboxylate, acmc-1agpk, maybridge1_003833, ethyl-5-amino-1-methyl-1h-pyrazol-4-carboxylat
CID PubChem 271299
SMILES CCOC(=O)C1=C(N)N(C)N=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 5-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 100 g
Nom IUPAC 5-amino-1-methylpyrazole-4-carboxylate d’éthyle
Poids de la formule 169.18
Pourcentage de pureté 97%