Learn More
Ethyl 5-amino-3-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11332029
Cambia vista
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantité unitSize
11332029 5 g 5g
11322029 1 g 1g
11342029 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11332029 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H26079.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 23286-70-6 | C7H11N3O2 | 169.184 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 23286-70-6
Formule moléculaire C7H11N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 169.184
Numéro MDL MFCD01210846
Clé InChI WOCMIZZYXHVSPS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 5-amino-3-methyl-1h-pyrazole-4-carboxylate, 5-amino-3-methyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 5-amino-3-methylpyrazole-4-carboxylate, ethyl 3-amino-5-methyl-2h-pyrazole-4-carboxylate, acmc-1co96, 5-amino-3-methyl-1h-pyrazole-4-carboxylicacidethylester, ethyl 3-amino-5-methylpyrazole-4-carboxylate, 3-amino-5-methyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 3-methyl-5-amino-1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, pyrazole-4-carboxylic acid, 3-amino-5-methyl-, ethyl ester
CID PubChem 683559
Nom IUPAC éthyle 3-amino-5-méthyle-1H-pyrazole-4-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=C(NN=C1N)C
Specifica
Nom chimique ou matériau Ethyl 5-amino-3-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Point de fusion 108°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 169.18
Pourcentage de pureté 98%
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.