Learn More
Ethyl 5-amino-3-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11342029
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11342029 25 g 25g
11322029 1 g 1g
11332029 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11342029 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26079.14
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 23286-70-6 | C7H11N3O2 | 169.184 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23286-70-6
Formule moléculaire C7H11N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 169.184
Numéro MDL MFCD01210846
Clé InChI WOCMIZZYXHVSPS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 5-amino-3-methyl-1h-pyrazole-4-carboxylate, 5-amino-3-methyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 5-amino-3-methylpyrazole-4-carboxylate, ethyl 3-amino-5-methyl-2h-pyrazole-4-carboxylate, acmc-1co96, 5-amino-3-methyl-1h-pyrazole-4-carboxylicacidethylester, ethyl 3-amino-5-methylpyrazole-4-carboxylate, 3-amino-5-methyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 3-methyl-5-amino-1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, pyrazole-4-carboxylic acid, 3-amino-5-methyl-, ethyl ester
CID PubChem 683559
Nom IUPAC éthyle 3-amino-5-méthyle-1H-pyrazole-4-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=C(NN=C1N)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 5-amino-3-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Point de fusion 108°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 169.18
Pourcentage de pureté 98%