Learn More
Éthyle 5-amino-3-méthylisothiazole-4-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10765213
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10765213 1 g 1g
10295794 250 mg 250mg
10536134 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10765213 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur KM04205DA
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 34859-65-9
Formule moléculaire C7H10N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 186.229
Clé InChI ZDGBWOZFPKNORL-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2820511
Nom IUPAC 5-chloro-3-méthyle-1,2-thiazole-4-carboxylate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C1=C(SN=C1C)N
Specifications
Nom chimique ou matériau Ethyl 5-amino-3-methylisothiazole-4-carboxylate
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Synonyme ethyl 5-amino-3-methylisothiazole-4-carboxylate, ethyl5-amino-3-methylisothiazole-4-carboxylate, ethyl 5-amino-3-methyl-isothiazole 4-carboxylate, maybridge1_004847, 5-amino-3-methyl-isothiazole-4-carboxylate ethyl ester, 5-amino-4-ethoxycarbonyl-3-methylisothiazole, 4-isothiazolecarboxylic acid, 5-amino-3-methyl-, ethyl ester, 4-isothiazolecarboxylicacid, 5-amino-3-methyl-, ethyl ester
Poids de la formule 186.23
Pourcentage de pureté 97%