Learn More
5-aminovalérate d’éthyle, chlorhydrate, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15498137
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15498137 1 g 1g
15408147 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15498137 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51682.03
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 29840-57-1 | C7H16ClNO2 | 181.66 g/mol
It is employed as intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pour les produits pharmaceutiques.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 29840-57-1
Formule moléculaire C7H16ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 181.66
Numéro MDL MFCD12546205
Clé InChI JELXJZASXLHKDV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 5-aminovalerate hydrochloride, ethyl 5-aminopentanoate hydrochloride, ethyl 5-aminovalerate hcl, 5-aminovaleric acid ethyl ester hydrochloride, pentanoic acid, 5-amino-, ethyl ester, hydrochloride, ethyl 5-aminopentanoate hcl, ethyl5-aminovaleratehydrochloride, ethyl 5-azanylpentanoate hydrochloride, 5-amino-valeric acid ethyl ester hydrochloride, 5-aminopentanoic acid ethyl ester hydrochloride
CID PubChem 16094861
Nom IUPAC Éthyl 5-aminopentanoate ; chlorhydrate
SMILES CCOC(=O)CCCCN.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 5-aminovalerate hydrochloride
Formule linéaire H2N(CH2)4CO2CH2CH3·HCl
Quantité 1 g
Poids de la formule 181.66
Pourcentage de pureté 96%