Learn More
Éthyle (5-bromobenzofurane)-2-carboxylate, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10412453
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10412453 250 mg 250mg
10188082 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10412453 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC31223CB
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 84102-69-2
Formule moléculaire C11H9BrO3
Poids moléculaire (g/mol) 269.094
Clé InChI XLJWAHXKBCDQNP-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 735184
Nom IUPAC 5-bromo-1-benzofurane-2-carboxylate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C1=CC2=C(O1)C=CC(=C2)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl (5-bromobenzofuran)-2-carboxylate
Plage de pourcentage du dosage 95%
Quantité 250 mg
Synonyme ethyl 5-bromobenzofuran-2-carboxylate, buttpark 34\07-75, 5-bromo-benzofuran-2-carboxylic acid ethyl ester, ethylbromobenzofurancarboxylate, ethyl5-bromobenzofuran-2-carboxylate, ethyl 5-bromo-2-benzofurancarboxylate, ethyl 5-bromo-benzofuran-2-carboxylate, 5-bromo-2-ethoxycarbonyl-1-benzofuran
Poids de la formule 269.09
Pourcentage de pureté 95%