Learn More
Éthyle 5-bromopyrimidine-2-carboxylate, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15417828
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15417828 1 g 1g
15427828 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15417828 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61304.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1197193-30-8 | Molecular Formula: C7H7BrN2O2 | Molecular Weight: 231.049 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1197193-30-8
Formule moléculaire C7H7BrN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 231.049
Numéro MDL MFCD12964050
Clé InChI CZQFHUXIWZYQGP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 5-bromopyrimidine-2-carboxyate, ethyl-5-bromopyrimidine-2-carboxylate, 5-bromo-2-pyrimidinecarboxylic acid ethyl ester, ethyl5-bromopyrimidine-2-carboxylate, 5-bromopyrimidine-2-carboxylic acid ethyl ester
CID PubChem 52987579
Nom IUPAC 5-bromopyrimidine-2-carboxylate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C1=NC=C(C=N1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 5-bromopyrimidine-2-carboxylate
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Poids de la formule 231.05
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Cristalline