Learn More
Ethyl 5-bromothiophène-2-carboxylate, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11486076
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11486076 1 g 1g
11496076 5 g 5g
11406086 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11486076 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22355.03
 Article restreint
Expédition estimée: 12-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 5751-83-7 | C7H7BrO2S | 235.095 g/mol
Ethyl 5-bromothiophene-2-carboxylate is used as an intermediate in organic syntheses
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’éthy 5-bromothiophène-2-carboxylate est utilisé comme intermédiaire dans les synthèses organiques
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5751-83-7
Formule moléculaire C7H7BrO2S
Poids moléculaire (g/mol) 235.095
Numéro MDL MFCD02683089
Clé InChI PZNHMXAOMDQLLE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromothiophene-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 5-bromo-2-thiophenecarboxylate, ethyl5-bromothiophene-2-carboxylate, 5-bromo-thiophene-2-carboxylic acid ethyl ester, 2-thiophenecarboxylic acid, 5-bromo-, ethyl ester, pubchem16118, acmc-209zz5, ksc494s9b, 2-bromo-5-ethoxycarbonylthiophene, ethyl 5-bromothiophene-2carboxylate
CID PubChem 605723
Nom IUPAC éthyle 5-bromothiophène-2-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(S1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 5-bromothiophene-2-carboxylate
Point d’ébullition 94°C to 96°C (4 mmHg)
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water
Poids de la formule 235.1
Pourcentage de pureté 99%