Learn More
5-bromovalérate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11493954
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11493954 25 g 25g
11403964 100 g 100g
11413964 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11493954 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A11952.14
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 14660-52-7 | C7H13BrO2 | 209.08 g/mol
Ethyl 5-bromovalerate is employed in the preparation of S(γ-Carboxypropyl)-DL-homocysteine and S(δ-Carboxybutyl)-DL-homocysteine. It is also used in the preparation of ethyl 5-azidovalerate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 5-bromovalérate d’éthyle est utilisé dans la préparation de la S(γ-Carboxypropyl)-DL-homocystéine et de la S(δ-Carboxybutyl)-DL-homocystéine. Il est également utilisé dans la préparation de l’éthyle 5-azidovalérate.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Conserver dans l’obscurité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14660-52-7
Formule moléculaire C7H13BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 209.08
Numéro MDL MFCD00000266
Clé InChI AFRWBGJRWRHQOV-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 84580
Nom IUPAC 5-bromopentanoate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)CCCCBr
Specifications
Nom chimique ou matériau Ethyl 5-bromovalerate
Densité 1.306
Point d’ébullition 227°C
Point d’éclair 103°C (217°F)
Formule linéaire Br(CH2)4CO2CH2CH3
Indice de réfraction 1.458
Quantité 25 g
Beilstein 1752023
Sensibilité Light sensitive
Synonyme ethyl 5-bromovalerate, 5-bromopentanoic acid ethyl ester, pentanoic acid, 5-bromo-, ethyl ester, 5-bromovaleric acid ethyl ester, ethyl omega-bromovalerate, ethyl5-bromovalerate, ethyl-5-bromovalerate, pubchem3955, ethyl-5-bromo-valerate, ethyl-5-bromopentanoate
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 209.09
Pourcentage de pureté 98%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Ethyl 5-bromovalerate
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl 5-bromovalerate