Learn More
Éthyl 5-(chlorométhyl)-2-furancarboxylate, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10586831 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10586831 1 g Flacon en verre 1g
10461972 5 g Flacon en verre 5g
10259323 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10586831 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 349730010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2528-00-9 | C8H9ClO3 | 188.61 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2528-00-9
Formule moléculaire C8H9ClO3
Poids moléculaire (g/mol) 188.61
Numéro MDL MFCD00173837
Clé InChI JBACYJRMCXLIQU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 5-chloromethyl-2-furoate, ethyl 5-chloromethyl furan-2-carboxylate, ethyl 5-chloromethyl-2-furancarboxylate, 5-chloromethyl-2-furancarboxylic acid ethyl ester, 2-furancarboxylic acid, 5-chloromethyl-, ethyl ester, buttpark 9650-29, acmc-1cej4, ethyl 2-chloromethyl-5-furoate
CID PubChem 263166
Nom IUPAC Éthyle 5-(chlorométhyl)furane-2-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(O1)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 5-(chloromethyl)-2-furancarboxylate
Couleur Jaune
Densité 1.2250g/mL
Point d’ébullition 115.0°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5100 to 1.5130
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.225
Poids de la formule 188.61
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl 5-(chloromethyl)-2-furancarboxylate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.