Learn More
Éthyl5-(chlorométhyl)-3-isoxazolecarboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10623265
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10623265 1 g Flacon en verre ambré 1g
10226193 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10623265 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SPB01278DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 3209-40-3
Formule moléculaire C7H8ClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 189.60
Numéro MDL MFCD08445409
Clé InChI RNURPQMTRDHCNM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 5-chloromethyl isoxazole-3-carboxylate, ethyl 5-chloromethyl-3-isoxazolecarboxylate, ethyl 5-chloromethyl-1,2-oxazole-3-carboxylate, ethyl 5-chloromethylisoxazole-3-carboxylate, 5-chloromethyl-isoxazole-3-carboxylic acid ethyl ester, ehyl 5-chloromethyl-1,2-oxazole-3-carboxylate, 3-isoxazolecarboxylicacid, 5-chloromethyl-, ethyl ester
CID PubChem 14674306
Nom IUPAC Éthyle 5-(chlorométhyle)-1,2-oxazole-3-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=NOC(CCl)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 5-(chloromethyl)-3-isoxazolecarboxylate
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 189.6
Pourcentage de pureté 97%