Learn More
Éthyl 5-(chlorosulfonyl)-3-furoate, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10041194
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10041194 1 g Flacon en verre ambré 1g
10285504 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10041194 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC73303DA
 Article restreint
Expédition estimée: 27-07-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 256373-91-8
Formule moléculaire C7H7ClO5S
Poids moléculaire (g/mol) 238.638
Numéro MDL MFCD11109333
Clé InChI LEKOVVUPHAKDKN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 5-chlorosulfonyl furan-3-carboxylate, ethyl 5-chlorosulfonyl-3-furoate, 3-furancarboxylic acid,5-chlorosulfonyl-, ethyl ester, 5-chlorosulfonyl-furan-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-chlorosulfonyl furan-4-carboxylic acid ethyl ester, 3-furancarboxylic acid, 5-chlorosulfonyl-, ethyl ester
CID PubChem 10130959
Nom IUPAC Éthyle5-chlorosulfonylfurane-3-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=COC(=C1)S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 5-(chlorosulfonyl)-3-furoate
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 238.65
Pourcentage de pureté 95%