Learn More
5-fluoroindole-2-carboxylate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11388885
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11388885 5 g 5g
11378885 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11388885 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14010.06
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 348-36-7 | C11H10FNO2 | 207.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 348-36-7
Formule moléculaire C11H10FNO2
Poids moléculaire (g/mol) 207.20
Numéro MDL MFCD00152076
Clé InChI VIKOQTQMWBKMNA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 5-fluoroindole-2-carboxylate, 5-fluoroindole-2-carboxylic acid ethyl ester, 2-carbethoxy-5-fluoroindole, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-fluoro-, ethyl ester, 5-fluoro-1h-indole-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl5-fluoro-indole-2-carboxylate, pubchem7276, maybridge1_006190, acmc-1aex1, ksc573a9h
CID PubChem 2727899
Nom IUPAC 5-fluoro-1H-indole-2-carboxylate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C1=CC2=CC(F)=CC=C2N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 5-fluoroindole-2-carboxylate
Point de fusion 147°C to 152°C
Quantité 5 g
Beilstein 170254
Poids de la formule 207.21
Pourcentage de pureté 98%