Learn More
Éthyl 5-(hydroxyméthyl)isoxazole-3-carboxylate, 90 %, Thermo Scientific™
Code produit 10374963
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10374963 1 g Flacon en verre ambré 1g
10376614 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10374963 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO08038DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 123770-62-7
Formule moléculaire C7H9NO4
Poids moléculaire (g/mol) 171.152
Numéro MDL MFCD08273501
Clé InChI ZWVVVEYXDQMHGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 5-hydroxymethyl isoxazole-3-carboxylate, ethyl 5-hydroxymethyl-1,2-oxazole-3-carboxylate, 5-hydroxymethylisoxazole-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-isoxazolecarboxylicacid, 5-hydroxymethyl-, ethyl ester, 3-isoxazolecarboxylic acid, 5-hydroxymethyl-, ethyl ester, acmc-1c7ap, ethyl 5-hydroxymethylisoxazole-3-carboxylate, ethyl 5 hydroxymethyl isoxazole-3-carboxylate, ethyl 5-hydroxymethyl-isoxazole-3-carboxylate
CID PubChem 8027233
Nom IUPAC 5-(hydroxyméthyl)-1,2-oxazole-3-carboxylate d’éthyl
SMILES CCOC(=O)C1=NOC(=C1)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 5-(hydroxymethyl)isoxazole-3-carboxylate
% min. CAS 90.0
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 171.15
Pourcentage de pureté 90%