Learn More
5-n-propyl-1H-pyrazole-3-carboxylate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11328636
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11328636 25 g 25g
11308636 1 g 1g
11318636 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11328636 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17687.14
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 92945-27-2 | C9H14N2O2 | 182.223 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 92945-27-2
Formule moléculaire C9H14N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 182.223
Numéro MDL MFCD02093950
Clé InChI SUALHSUMUQQLJP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 3-n-propylpyrazole-5-carboxylate, ethyl 3-propyl-1h-pyrazole-5-carboxylate, ethyl 5-n-propyl-1h-pyrazole-3-carboxylate, ethyl 5-propylpyrazole-3-carboxylate, 3-propyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 5-propyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 5-propyl-2h-pyrazole-3-carboxylate, 3-n-propylpyrazole-5-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 3-propylpyrazole-5-carboxylate, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-propyl-, ethyl ester
CID PubChem 7365260
Nom IUPAC 5-propyl-1H-pyrazole-3-carboxylate d’éthyle
SMILES CCCC1=CC(=NN1)C(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 5-n-propyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Point de fusion 47°C to 51°C
Quantité 25 g
Beilstein 7634535
Poids de la formule 182.22
Pourcentage de pureté 98%