Learn More
5-nitro-2-furoate d’éthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11456656
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11456656 25 g 25g
11436656 1 g 1g
11446656 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11456656 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24861.14
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 943-37-3 | C7H7NO5 | 185.135 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 943-37-3
Formule moléculaire C7H7NO5
Poids moléculaire (g/mol) 185.135
Numéro MDL MFCD00092566
Clé InChI JMNXLAQKIHVFIC-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 70341
Nom IUPAC éthyle 5-nitrofurane-2-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(O1)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 5-nitro-2-furoate
Point de fusion 98°C to 101°C
Quantité 25 g
Synonyme ethyl 5-nitro-2-furoate, 2-furoic acid, 5-nitro-, ethyl ester, 5-nitro-furan-2-carboxylic acid ethyl ester, 2-furancarboxylic acid, 5-nitro-, ethyl ester, ethyl5-nitro-2-furoate, acmc-20aky3, ethyl-5-nitro-2-furoate, ethyl 5-nitro-2-furancarboxylate, 5-nitro-2-furoic acid ethyl ester, 5-nitro-2-furancarboxylic acid ethyl ester
Poids de la formule 185.14
Pourcentage de pureté 97%