Learn More
Éthyl 5-nitroindole-2-carboxylate, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10558142 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
2.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10558142 2.5 g Flacon en verre 2.50g
10423465 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10558142 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 424660025
 Article restreint
Expédition estimée: 07-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 16732-57-3 | C11H10N2O4 | 234.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16732-57-3
Formule moléculaire C11H10N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 234.21
Numéro MDL MFCD00216477
Clé InChI DVFJMQCNICEPAI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 5-nitroindole-2-carboxylate, ethyl-5-nitroindole-2-carboxylate, 5-nitroindole-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl-5-nitro-1h-indole-carboxylate, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-nitro-, ethyl ester, 2-ethoxycarbonyl-5-nitroindole, 2-ethoxycarbonyl-5-nitro-1h-indole, labotest-bb lt00441291, pubchem3016, acmc-209dw7
CID PubChem 280312
Nom IUPAC ethyl 5-nitro-1H-indole-2-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=CC2=CC(=CC=C2N1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 5-nitroindole-2-carboxylate
Point de fusion 220°C to 225°C
Couleur Jaune à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 2.5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: negligible
Poids de la formule 234.21
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre