Learn More
Ethyl 5-phenyloxazole-2-carboxylate, TRC
Code produit 30381231
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30381231 250 mg
30376278 50 mg
30381045 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30381231 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE938795250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13575-16-1
Formule moléculaire C12H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 217.22
SMILES CCOC(=O)c1oc(cn1)c2ccccc2
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 5-phenyloxazole-2-carboxylate
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H11NO3/c1-2-15-12(14)11-13-8-10(16-11)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,2H2,1H3
Poids de la formule 217.0739