Learn More
5-propyl-1H-pyrazole-3-carboxylate d'éthyle, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Ethyl 5-Propyl-1H-pyrazole-3-carboxylate |
| CAS | 92945-27-2 |
| Formule moléculaire | C9H14N2O2 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | Ethyl 3-Propyl-1H-pyrazole-5-carboxylate, Ethyl 3-n-Propylpyrazole-5-carboxylate, Ethyl 5-n-Propyl-1H-pyrazole-3-carboxylate |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H14N2O2/c1-3-5-7-6-8(11-10-7)9(12)13-4-2/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,10,11) |
| SMILES | O=C(C1=NNC(CCC)=C1)OCC |
| Nom IUPAC | 5-propyl-1H-pyrazole-3-carboxylate d’éthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 182.22 |
| Poids de la formule | 182.11 |