Learn More
Éthyl 6-amino-5-méthoxyindole-2-carboxylate, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11407236
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11407236 1 g 1g
11417236 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11407236 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25549.03
 Article restreint
Expédition estimée: 04-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 107575-60-0 | C12H14N2O3 | 234.255 g/mol
Ethyl 6-amino-5-methoxyindole-2-carboxylate is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’éthyl 6-amino-5-méthoxyindole-2-carboxylate est un intermédiaire organique important. Il peut être utilisé dans les domaines agrochimiques, pharmaceutiques et des colorants.
Solubilité
Soluble dans le dichlorométhane, l’acétate d’éthyle et le méthanol.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107575-60-0
Formule moléculaire C12H14N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 234.255
Numéro MDL MFCD08064224
Clé InChI DIEUGINJYISDCB-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 10966428
Nom IUPAC éthyl 6-amino-5-méthoxy-1H-indole-2-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=CC2=CC(=C(C=C2N1)N)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 6-amino-5-methoxyindole-2-carboxylate
Point de fusion 167°C to 169°C
Quantité 1 g
Synonyme ethyl 6-amino-5-methoxyindole-2-carboxylate, acmc-209zno, ethyl6-amino-5-methoxy-1h-indole-2-carboxylate, ethyl 6-amino-5-methoxy-1h-indole-2-carboxylate, 1h-indole-2-carboxylicacid, 6-amino-5-methoxy-, ethyl ester
Informations sur la solubilité Soluble in dichloromethane,ethyl acetate and methanol.
Poids de la formule 234.25
Pourcentage de pureté 95%