Learn More
Ethyl 6-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 15459055
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15459055 250 mg 250mg
15439055 1 g 1g
15449055 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15459055 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H35908.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67625-37-0
Formule moléculaire C10H9BrN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 269.098
Numéro MDL MFCD06659034
Clé InChI MWDCKDQQAFZDOH-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 7141939
Nom IUPAC éthyle 6-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=CN2C=C(C=CC2=N1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 6-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Point de fusion 69°C to 72°C
Quantité 250 mg
Synonyme ethyl 6-bromoimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylate, 6-bromo-imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid ethyl ester, imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, 6-bromo-, ethyl ester, 6-bromoimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid ethyl ester, 6-bromo-2-ethoxycarbonyl imidazo 1,2-a pyridine, ethyl6-bromoimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylate, ethyl 6-bromoimidazo 1,2-a picolinate, 6-bromo-2-ethoxycarbonyl-imidazo 1,2-a pyridine, ethyl6-bromoh-imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylate, 6-bromoimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylicacidethylester
Poids de la formule 269.1
Pourcentage de pureté 95%