Learn More
Ethyl 6-bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl 6-bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate |
| Point de fusion | 144°C to 146°C |
| Quantité | 5 g |
| Sensibilité | Light sensitive |
| Poids de la formule | 270.08 |
| Pourcentage de pureté | 98% |