Learn More
6-(chloroformyl)hexanoate d’éthyle, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 11494620
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11494620 1 g 1g
11404630 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11494620 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50714.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
L’éthylhexanoate de6-(chloroformyle) est utilisé dans les champs agrochimiques, pharmaceutiques et de colorants.
Remarques
Conservez dans un récipient bien scellé, dans un lieu sec et frais. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14794-32-2
Formule moléculaire C9H15ClO3
Poids moléculaire (g/mol) 206.666
Numéro MDL MFCD00671507
Clé InChI NYZNYLOIPHDFKS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 6-chloroformyl hexanoate, 6-chloroformyl hexanoic acid ethyl ester, heptanoic acid,7-chloro-7-oxo-, ethyl ester, acmc-209czj, ethyl 6-chloroformylhexanoate, ethyl 6-chloroformyl-hexanoate, 6-chlorocarbonylhexanoic acid ethyl ester, heptanoic acid, 7-chloro-7-oxo, ethyl ester
CID PubChem 543232
Nom IUPAC éthyl7-chloro-7-oxoheptanoate
SMILES CCOC(=O)CCCCCC(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 6-(chloroformyl)hexanoate
Formule linéaire ClCO-CH2CH2CH2CH2CH2CO2CH2CH3
Quantité 1 g
Poids de la formule 206.67
Pourcentage de pureté 95%