Learn More
6-(chlorométhyl)pyridine-2-carboxylate d'éthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl 6-(chloromethyl)pyridine-2-carboxylate |
| CAS | 49668-99-7 |
| Formule moléculaire | C9 H10 Cl N O2 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 6-(Chloromethyl)pyridine-2-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H10ClNO2/c1-2-13-9(12)8-5-3-4-7(6-10)11-8/h3-5H,2,6H2,1H3 |
| SMILES | O=C(OCC)C=1N=C(C=CC1)CCl |
| Nom IUPAC | 6-(clorometil)piridina-2-carboxilato de etilo |
| Poids moléculaire (g/mol) | 199.6342 |
| Poids de la formule | 199.04 |