Learn More
6-chloropyridazine-3-carboxylate d’éthyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10710350 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10710350 5 g Flacon en verre 5g
10217517 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10710350 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 431110050
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 75680-92-1 | C7H7ClN2O2 | 186.6 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75680-92-1
Formule moléculaire C7H7ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 186.6
Numéro MDL MFCD09908168
Clé InChI GVSVPKDEHFOXSW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 6-chloro-3-pyridazinecarboxylate, 6-chloro-pyridazine-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-pyridazinecarboxylic acid, 6-chloro-, ethyl ester, 6-chloropyridazine-3-carboxylic acid ethyl ester, 6-chloro-3-pyridazinecarboxylic acid ethyl ester, pubchem17694, acmc-1bd9t, 6-chloro-pyridazine-3-carboxylicacidethylester, ksc641q6n, ethyl 3-chloropyridazine-6-carboxylate
CID PubChem 10352425
Nom IUPAC éthyl 6-chloropyridazine-3-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=NN=C(C=C1)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 6-chloropyridazine-3-carboxylate
Point de fusion 149.0°C to 152.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 186.6
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre cristalline
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl 6-chloropyridazine-3-carboxylate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.