Learn More
Ethyl 6-fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15418145
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15418145 1 g 1g
15428145 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15418145 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32634.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 318-35-4
Formule moléculaire C12H10FNO3
Poids moléculaire (g/mol) 235.214
Numéro MDL MFCD00173345
Clé InChI LNPRCADPRULVTR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 6-fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate, ethyl 6-fluoro-4-hydroxy-3-quinolinecarboxylate, 6-fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate, 3-quinolinecarboxylic acid, 6-fluoro-4-hydroxy-, ethyl ester, 6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydro-quinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 6-fluoro-4-oxohydroquinoline-3-carboxylate, acmc-1ctcf, ethyl 6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylate, ethylfluorohydroxyquinolinecarboxylate
CID PubChem 710779
Nom IUPAC 6-fluoro-4-oxo-1H-quinoline-3-carboxylate d’éthyl
SMILES CCOC(=O)C1=CNC2=C(C1=O)C=C(C=C2)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 6-fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Point de fusion 273°C to 275°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 235.22
Pourcentage de pureté 97%