Learn More
6-nitroindole-2-carboxylate d’éthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15400329
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15400329 1 g 1g
15410329 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15400329 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63569.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 16792-45-3 | C11H10N2O4 | 234.21 g/mol
Ethyl 6-nitroindole-2-carboxylate used as a intermediate in pharmaceutical and chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 6-nitroindole-2-carboxylate d’éthyle est utilisé comme intermédiaire dans la synthèse pharmaceutique et chimique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Réfrigéré. Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16792-45-3
Formule moléculaire C11H10N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 234.21
Numéro MDL MFCD04973967
Clé InChI SOMZLSPJSSDTAP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 6-nitroindole-2-carboxylate, 6-nitro-1h-indole-2-carboxylic acid ethyl ester, 6-nitro-2-carbethoxyindole, 6-nitro-2-carboethoxyindole, ethyl 6-nitroindol-2-carboxylate, 1h-indole-2-carboxylicacid, 6-nitro-, ethyl ester, 1h-indole-2-carboxylic acid, 6-nitro-, ethyl ester
CID PubChem 616444
Nom IUPAC Éthyl6-nitro-1H-indole-2-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=CC2=CC=C(C=C2N1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 6-nitroindole-2-carboxylate
Couleur Jaune
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 234.21
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide