Learn More
7-aminothiéno[2,3-b]pyrazine-6-carboxylate d’éthyle, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10275274
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10275274 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10275274 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur KM04925DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 7-aminothieno[2, 3-b]pyrazine-6-carboxylate
CAS 56881-21-1
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97+%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C9H9N3O2S
Numéro MDL MFCD00096361
Quantité 1 g
Synonyme ethyl 7-aminothieno 2,3-b pyrazine-6-carboxylate, ethyl 7-amino-thieno 2,3-b pyrazine-6-carboxylate, ethyl 7-aminothiopheno 4,5-b pyrazine-6-carboxylate, 7-aminothieno 2,3-b pyrazine-6-carboxylic acid ethyl ester
Clé InChI JLBXHMLWNKGFAV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1=C(C2=NC=CN=C2S1)N
Nom IUPAC 7-aminothiéno[2,3-b]pyrazine-6-carboxylate d’éthyle
Poids moléculaire (g/mol) 223.25
CID PubChem 2820821
Poids de la formule 223.26
Pourcentage de pureté 97%