Learn More
Ethyl 7-bromoheptanoate, 97%, BLD Pharm™
Code produit 30967958
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30967958 10 g
30962615 1 g
30963939 500 g
30966838 25 g
30958010 5 g
30963936 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 30967958 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1141410g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 7-bromoheptanoate
CAS 29823-18-5
Formule moléculaire C9H17BrO2
Numéro MDL MFCD00037103
Quantité 10 g
SMILES CCOC(=O)CCCCCCBr
Poids moléculaire (g/mol) 237.13
Pourcentage de pureté 97%