Learn More
7-bromoheptanoate d'éthyle, TRC
Code produit 30386632
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30386632 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30386632 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE9007235G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau ethyl 7-bromoheptanoate
CAS 29823-18-5
Formule moléculaire C9 H17 Br O2
Quantité 5 g
Synonyme 7-Bromoheptanoic acid ethyl ester, Ethyl 7-bromoheptanoate, Tianeptine Imp. A (EP), Heptanoic acid, 7-bromo-, ethyl ester (6CI, 8CI, 9CI, ACI)
Formule InChI InChI=1S/C9H17BrO2/c1-2-12-9(11)7-5-3-4-6-8-10/h2-8H2,1H3
SMILES CCOC(=O)CCCCCCBr
Nom IUPAC 7-bromoheptanoate d’éthyle
Poids moléculaire (g/mol) 237.13
Poids de la formule 236.0412