Learn More
7-chloro-2-oxoheptanoate d'éthyle, TRC
Product Code. 30378116
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
Unit Size:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30378116 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30378116 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCE9017855G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Ethyl 7-Chloro-2-oxoheptanoate
CAS 78834-75-0
Formule moléculaire C9H15ClO3
Quantité 5 g
Synonyme 7-Chloro-2-oxo-heptanoic Acid Ethyl Ester
Formule InChI InChI=1S/C9H15ClO3/c1-2-13-9(12)8(11)6-4-3-5-7-10/h2-7H2,1H3
SMILES CCOC(=O)C(=O)CCCCCCl
Poids moléculaire (g/mol) 206.67
Poids de la formule 206.071