Learn More
7-chloro-2-oxoheptanoate d'éthyle, TRC
Code produit 30381211
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30381211 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30381211 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE90178510G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 7-Chloro-2-oxoheptanoate
CAS 78834-75-0
Formule moléculaire C9H15ClO3
Quantité 10 g
Synonyme 7-Chloro-2-oxo-heptanoic Acid Ethyl Ester
Formule InChI InChI=1S/C9H15ClO3/c1-2-13-9(12)8(11)6-4-3-5-7-10/h2-7H2,1H3
SMILES CCOC(=O)C(=O)CCCCCCl
Poids moléculaire (g/mol) 206.67
Poids de la formule 206.071