Learn More
7-chloro-4-éthoxy-6-fluoro-3,4-dihydroquinoléine-3-carboxylate d'éthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl 7-Chloro-4-ethoxy-6-fluoro-3,4-dihydroquinoline-3-carboxylate |
| CAS | 125292-94-6 |
| Formule moléculaire | C14H13ClFNO3 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | Ethyl 7-Chloro-4-ethoxy-6-fluoroquinoline-3-carboxylate |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H13ClFNO3/c1-3-19-13-8-5-11(16)10(15)6-12(8)17-7-9(13)14(18)20-4-2/h5-7H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1cnc2cc(Cl)c(F)cc2c1OCC |
| Nom IUPAC | 7-chloro-4-éthoxy-6-fluoroquinoline-3-carboxylate d’éthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 297.71 |
| Poids de la formule | 297.0568 |