Learn More
7-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate d’éthyle, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 15479005
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15479005 250 mg 250mg
15469005 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15479005 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H35348.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1204501-38-1
Formule moléculaire C10H9ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 224.64
Numéro MDL MFCD11505035
Clé InChI ZGSKNRFGZMYUGO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 7-chloroimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylate, 7-chloro-imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 7-chloro-4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylate, imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid,7-chloro-,ethyl ester
CID PubChem 51063903
Nom IUPAC ethyl 7-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=CN2C=CC(Cl)=CC2=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 7-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Point de fusion 177°C to 179°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 224.65
Pourcentage de pureté 95%