Learn More
7-méthoxybenzo[b]furan-2-carboxylate d’éthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11490157
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490157 1 g 1g
11400167 5 g 5g
11410167 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11490157 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21066.03
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 50551-58-1 | C12H12O4 | 220.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50551-58-1
Formule moléculaire C12H12O4
Poids moléculaire (g/mol) 220.22
Numéro MDL MFCD00060510
Clé InChI SXCMZYVXJUJIDJ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 521284
Nom IUPAC Éthyle 7-méthoxy-1-benzofurane-2-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=CC2=CC=CC(OC)=C2O1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 7-methoxybenzo[b]furan-2-carboxylate
Point de fusion 83°C to 86°C
Quantité 1 g
Synonyme ethyl 7-methoxybenzofuran-2-carboxylate, 7-methoxybenzofuran-2-carboxylic acid ethyl ester, 7-methoxybenzofuran-2-carboxylic acid, ethyl ester, ethyl 7-methoxybenzo b furan-2-carboxylate, 7-methoxybenzofuran-2-carboxylic acidethyl ester, ethyl7-methoxybenzofuran-2-carboxylate, acmc-1aowz, 2-ethoxycarbonyl-7-methoxybenzofuran, ethyl 4-methoxylbenzofunan-2-carboxylate, ethyl 7-methoxybenzo d furan-2-carboxylate
Poids de la formule 220.22
Pourcentage de pureté 97%