Learn More
8-bromooctanoate d'éthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl 8-Bromooctanoate |
| CAS | 29823-21-0 |
| Formule moléculaire | C10H19BrO2 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 8-Bromocaprylic Acid Ethyl Ester, 8-Bromooctanoic Acid Ethyl Ester, NSC 100182 |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H19BrO2/c1-2-13-10(12)8-6-4-3-5-7-9-11/h2-9H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(CCCCCCCBr)=O |
| Nom IUPAC | 8-bromooctanoate d’éthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 251.16 |
| Poids de la formule | 250.06 |