Learn More
Carboxylate d’ethyl 8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15479055
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15479055 5 g 5g
15469055 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15479055 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H35916.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 353258-31-8 | C11H8ClF3N2O2 | 292.642 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 353258-31-8
Formule moléculaire C11H8ClF3N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 292.642
Numéro MDL MFCD01833013
Clé InChI AKACORAIGDTIFR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 8-chloro-6-trifluoromethyl imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylate, 8-chloro-6-trifluoromethyl-imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 8-chloro-6-trifluoromethyl imidazo 1,2-a-pyridine-2-carboxylate, 4,6-dimethylbenzofuran-3-carboxylic acid, ethyl 8-chloro-6-trifluoromethyl-imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylate, 8-chloro-6-trifluoromethyl imidazo 1,2,a pyridine-2-carboxylic acid ethyl ester, 8-chloro-6-trifluoromethyl-imidazo1,2-apyridine-2-carboxylic acid ethyl ester
CID PubChem 737427
Nom IUPAC éthyl 8-chloro-6-(trifluorométhyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=CN2C=C(C=C(C2=N1)Cl)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Point de fusion 132°C to 136°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 292.65
Pourcentage de pureté 95%