Learn More
Ethyl 8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 15448985
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15448985 250 mg 250mg
15438985 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15448985 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H35098.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1363404-84-5
Formule moléculaire C11H9F3N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 258.2
Numéro MDL MFCD16987556
Clé InChI WZLPRVSGJRYTIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 8-trifluoromethyl imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylate, ethyl8-trifluoromethyl imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylate, 8-trifluoromethyl imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid ethyl ester, 8-trifluoromethyl-imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid ethyl ester
CID PubChem 71627091
Nom IUPAC éthyle 8-(trifluorométhyle)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=CN2C=CC=C(C2=N1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Point de fusion 96°C to 99°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 258.2
Pourcentage de pureté 95%