Learn More
Ethyl 9-bromononanoate, 97%, BLD Pharm™
Code produit 30967784
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30967784 250 mg
30963269 25 g
30964990 1 g
30953514 10 g
30962340 100 mg
30950309 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 30967784 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD13493250mg
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 9-bromononanoate
CAS 28598-81-4
Formule moléculaire C11H21BrO2
Numéro MDL MFCD06797065
Quantité 250 mg
SMILES O=C(OCC)CCCCCCCCBr
Poids moléculaire (g/mol) 265.19
Pourcentage de pureté 97%